Learn More
Ethyl L-Lactat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 11494263
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11494263 10,000 g 10000 Gramm
11474263 500 g 500 Gramm
11484263 2500 g 2500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11494263
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10900.0C
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyl L-Lactat wird bei der Herstellung von Lebensmittelzusatzstoffen, Arylaldiminen, Duftstoffen und in pharmazeutischen Präparaten verwendet. Aufgrund seiner biologisch abbaubaren Natur kann es in der chemischen Industrie als grünes Lösungsmittel angesehen werden. Als Lösungsmittel wurde es bei der Herstellung von Nitrozellulose, Celluloseacetat und Celluloseethern verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 687-47-8
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
MDL-Nummer MFCD00065359
InChI-Schlüssel LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Synonym ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC-Name Ethyl-(2S)-2-hydroxypropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl L-lactate
Schmelzpunkt -25°C
Siedepunkt 152°C to 155°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 10,000 g
UN-Nummer UN1192
Beilstein 1720839
Merck Index 14,3817
Optische Drehung −11° (neat)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%