Learn More
(-)-Ethyl-L-Laktat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (S)-Lactic acid-ethyl ester |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| Formelmasse | 118.063 |