Learn More
Ethyllactat, 98+ %, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10192040 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10192040 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10192040 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/1400/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 97-64-3
Schmelzpunkt -23°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 154°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C5H10O3
MDL-Nummer 65359
Menge 2.5 L
Synonym ethyl lactate, actylol, acytol, solactol, lactic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, lactate d'ethyle, 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-hydroxypropionate, ethyl alpha-hydroxypropionate
InChI-Schlüssel LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)O
IUPAC-Name Ethyl-2-hydroxypropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
PubChem CID 7344
ChEBI CHEBI:78321
Formelmasse 118.0682g/mol
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl lactate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl lactate