Learn More
Ethyl-Levulinat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457227
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11457227 50 g 50 Gramm
11488930 100 g 100 Gramm
11498930 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11457227
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15001.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl levulinate is used to develop a preparative HPLC method to preserve wine aromas and isolates fruity characteristics of red wine aroma extracts
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Laevulinsäureethylester wird zur Nutzbarmachung einer präparativen HPLC-Methode zum Erhalt von Weinaromen und zur Isolation der fruchtigen Eigenschaften von Rotweinaroma-Extrakten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-88-8
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009209
InChI-Schlüssel GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
IUPAC-Name Ethyl-4-oxopentanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl levulinate
Dichte 1.014
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 50 g
Beilstein 507641
Merck Index 14,3819
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.