Learn More
Ethyl-Levulinat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498930 500 g 500 Gramm
11457227 50 g 50 Gramm
11488930 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498930 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15001.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10 €
    90.65 € / 500 Gramm
    Sparen 16.45 €
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl levulinate is used to develop a preparative HPLC method to preserve wine aromas and isolates fruity characteristics of red wine aroma extracts
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Laevulinsäureethylester wird zur Nutzbarmachung einer präparativen HPLC-Methode zum Erhalt von Weinaromen und zur Isolation der fruchtigen Eigenschaften von Rotweinaroma-Extrakten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 539-88-8
Summenformel C7H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
MDL-Nummer MFCD00009209
InChI-Schlüssel GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
IUPAC-Name Ethyl-4-oxopentanoat
SMILES CCOC(=O)CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl levulinate
Dichte 1.014
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.422
Menge 500 g
Beilstein 507641
Merck Index 14,3819
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 98%