Learn More
Ethyllevulinat, TRC
Artikelnummer. 30380757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380757 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380757 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE921965500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Levulinate
CAS 539-88-8
Summenformel C7H12O3
Menge 500 g
Synonym 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Levulinic Acid Ethyl Ester, 4-Oxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Acetylpropionate, Ethyl 4-Ketovalerate, Ethyl 4-Oxopentanoate, Ethyl 4-Oxovalerate, Ethyl Laevulinate, NSC 24876, NSC 8863
InChI-Formel InChI=1S/C7H12O3/c1-3-10-7(9)5-4-6(2)8/h3-5H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CCC(=O)C
IUPAC-Name Ethyl-4-oxopentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Formelmasse 144.0786