Läs mer
Malonsäureethylesterchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477497
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Menge Förpackningsstorlek
11477497 100 g 100 Gramm
11457497 5 g 5 Gramm
11467497 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11477497 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A15616.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
Ethyl malonyl chloride is used in the syntheses of methanofullerodendimers and 3-pyrrolin-2-ones. It plays a vital role in the preparation of 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks. It is a versatile acylating agent for propargyl alcohols, hydrazines and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Malonsäureethylesterchlorid wird in den Synthesen von Methanofullerodendimeren und 3-pyrrolin-2-onen verwendet. Spielt entscheidende Rolle bei der Vorbereitung von 3,5-disubstituierten-1,2,4-Oxadiazol-Derivaten, die potenzielle peptidomimetische Bausteine sind. Vielseitiges Acylierungsmittel für Propargylalkohole, Hydrazine und Amine.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Alkoholen. Es reagiert mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36239-09-5
Summenformel C5H7ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 150.56
MDL-Nummer MFCD00000736
InChI-Schlüssel KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 118931
IUPAC-Name Ethyl3-Chlor-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(Cl)=O
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Ethyl malonyl chloride
Dichte 1.189
Siedepunkt 83°C (22 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 636215
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 150.56
Reinheit (%) 95%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.