Learn More
Ethylmaltol, Mikromol™
Artikelnummer. 17932146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932146 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932146 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3722.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethylmaltol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl maltol
CAS 11-8-4940
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl maltol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC-Name 2-Ethyl-3-hydroxypyran-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
Menge 250 mg
Formelmasse 140,0473 g/mol