Learn More
Ethylmesitylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368075
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11368075 2 g 2 Gramm
11378075 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11368075
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08275.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5460-08-2
MDL-Nummer MFCD00051916
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl mesitylacetate
Dichte 1.034
Siedepunkt 135°C to 140°C (9 mmHg)
Summenformel C13H18O2
Brechungsindex 1.505
Menge 2 g
Beilstein 2105791
Synonym ethyl mesitylacetate, ethyl 2-2,4,6-trimethylphenyl acetate, benzeneacetic acid, 2,4,6-trimethyl-, ethyl ester, ethyl 2-mesitylacetate, acmc-20akx5, mesitylacetic acid ethyl ester, ethyl 2,4,6-trimethylphenylacetate, ethyl 2,4,6-trimethylphenyl acetate, 2,4,6-trimethyl-phenyl-acetic acid ethyl ester, benzeneacetic acid,2,4,6-trimethyl-, ethyl ester
InChI-Schlüssel OFZZPFNYAMIBNU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CC1=C(C=C(C=C1C)C)C
IUPAC-Name Ethyl-2-(2,4,6-trimethylphenyl)acetat
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
PubChem CID 222429
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%