Learn More
Ethylmesitylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378075 10 g 10 Gramm
11368075 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378075 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08275.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5460-08-2 | C13H18O2 | 206.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5460-08-2
MDL-Nummer MFCD00051916
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl mesitylacetate
Dichte 1.034
Siedepunkt 135°C to 140°C (9 mmHg)
Summenformel C10H8NNaO7S2
Brechungsindex 1.505
Menge 10 g
Beilstein 2105791
Synonym h acid sodium, 1-amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodiumsalt, 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid 2-sodium salt
InChI-Schlüssel QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=C2C=C(C=C(C2=C(C=C1S(=O)(=O)O)N)[O-])S(=O)(=O)O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;8-Amino-3,6-Disulfonaphthalen-1-Olat
Molekulargewicht (g/mol) 341.28
PubChem CID 102116466
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 97%