Learn More
Ethylmethanesulfonat, TRC
Artikelnummer. 30137854
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137854 100 g 100 Gramm
30137264 25 g 25 Gramm
18011150 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137854 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE917995100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62-50-0
Summenformel C3 H8 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 124.16
Synonym Methanesulfonic acid, ethyl ester, EMS, Ethyl mesylate, Ethyl methanesulfonate, Ethyl methanesulphonate, NSC 26805, O-Ethyl methylsulfonate
IUPAC-Name Ethylmethansulfonat
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl methanesulfonate
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Formelmasse 124.0194