Learn More
Ethylmethylketon, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10050160 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
500 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10050160 1 l Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
11468253 500 mL Bernsteinfarbene Glasflasche 500 Milliliter
10355800 2.5 l Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10010130 2.5 l Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10487250 5 L Metallkanister 5 Liter
10102050 25 L Metallkanister 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10050160 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. E/1450/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.75 €
    41.20 € / 1 Liter
    Sparen 6.55 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
C4H8O, CAS-Nummer-78-93-3, Methylethylketon, Methylethylketon, Methylaceton, 2-Butanon, Methylethyl-Keton, Meetco, Butanon, 3-Butanon, Ethylmethylketon, Ethylmethylketon, 2,5 l, 80 Grad C, CHEBI:28398, Farblos, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVGH-UHFFFAOYSA-N, Butan-2-One, -87 Grad C, 11648
C4H8O, CAS-Nummer-78-93-3, Methylethylketon, Methylethylketon, Methylaceton, 2-Butanon, Methylethyl-Keton, Meetco, Butanon, 3-Butanon, Ethylmethylketon, Ethylmethylketon, 2,5 l, 80 Grad C, CHEBI:28398, farblos, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, Butan-2-on, –87 Grad C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Butanon, Methylethylketon, Butanon, Ethylmethylketon, Methylaceton, 3-Butanon, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt -87 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 80 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 l
Formelmasse 72.11 mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Butanone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.