Learn More
Ethylmyristat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10403365 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dimensione della confezione:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Codice prodotto. Menge Verpackung unitSize
10403365 25 g Glasflasche 25 Gramm
10298943 100 g Glasflasche 100 Gramm
10187183 500 g Glasflasche 500 Gramm
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10403365
Marca: Thermo Scientific Acros 385540250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 124-06-1 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 124-06-1
Summenformel C16H32O2
Molekulargewicht (g/mol) 256.43
MDL-Nummer MFCD00008984
InChI-Schlüssel MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl myristate, tetradecanoic acid, ethyl ester, myristic acid ethyl ester, myristic acid, ethyl ester, ethylmyristate, ethyl n-tetradecanoate, ethyl myristate natural, fema no. 2445, tetradecanoic acid ethyl ester, ethyl ester tetradecanoic acid
PubChem CID 31283
ChEBI CHEBI:84849
IUPAC-Name Ethyltetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Chemischer Name oder Material Ethyl myristate
Schmelzpunkt 11.0°C to 12.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8610g/mL
Siedepunkt 295.0°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)12COOCH2CH3
Menge 25 g
Merck Index 15, 6419
Relative Dichte 0.861
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 256.43
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssig, erstarrt in Kälte
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.