Learn More
Ethyl N-hydroxyacetimidate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404473 100 g 100 Gramm
11484463 5 g 5 Gramm
11494463 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404473 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11006.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
Ethyl N-hydroxyacetimidate was used in the synthesis of O-acyl-and O-nitrophenylhydroxylamines, hydroxamic acid ethoxycarbonylhydrazides and ethyl O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetohydroxamsäureethylester wurde zur Synthese von O-Acyl- und O-nitrophenylhydroxylaminen, Hydroxamsäure-ethoxycarbonyl-hydraziden und Ethyl-O-(2,4-dinitrophenyl)acetohydroxamat verwendet.
Löslichkeit
Zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10576-12-2
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.12
MDL-Nummer MFCD00002114,MFCD00002114
InChI-Schlüssel QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Synonym ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
IUPAC-Name Ethyl-(1Z)-N-Hydroxyethanimidat
SMILES CCO\C(C)=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl N-hydroxyacetimidate
Schmelzpunkt 23°C to 25°C
Siedepunkt 55°C to 58°C (6 mmHg)
Flammpunkt 77°C (171°F)
Brechungsindex 1.434
Menge 100 g
Beilstein 1700260
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decompose in water.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 97%