Learn More
Ethyl-N-piperazincarboxylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778049 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10205110 25 g 25 Gramm
10316510 100 g 100 Gramm
10463045 250 g -
3 options
Artikelnummer. 10205110
Marke: Thermo Scientific Acros 118870250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-43-4 | C7H14N2O2 | 158.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-43-4
Summenformel C7H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.2
MDL-Nummer MFCD00005964
InChI-Schlüssel LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
PubChem CID 8431
IUPAC-Name Ethylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl N-piperazinecarboxylate
Farbe Gelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 273°C
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4760 to 1.478
Menge 25 g
Beilstein 23, II, 9
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl N-piperazinecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.