missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Nicotinate-2,4,5,6-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
1 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Nicotinate-d4 |
| CAS | 66148-16-1 |
| Summenformel | C8 2H4 H5 N O2 |
| Menge | 0.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H9NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h3-6 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(C(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | ethyl 2,4,5,6-tetradeuteriopyridine-3-carboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 155.19 |
| Formelmasse | 155.0884 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur