missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Piperidin-3-carbonsäureethylester, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7027418
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11471167 25 g 25 Gramm
11481167 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11471167

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24155.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5006-62-2
Summenformel C8H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 157.213
MDL-Nummer MFCD00005991
InChI-Schlüssel XIWBSOUNZWSFKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl nipecotate, ethyl 3-piperidinecarboxylate, nipecotic acid ethyl ester, 3-piperidinecarboxylic acid ethyl ester, ethylpiperidine-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl piperidine, 3-piperidinecarboxylic acid, ethyl ester, piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylnipecotate, a-ethyl nipecotate
PubChem CID 98969
IUPAC-Name Ethylpiperidin-3-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCCNC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl nipecotate
Dichte 1.012
Siedepunkt 102°C to 104°C (7 mmHg)
Flammpunkt 90°C (195°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 25 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 157.21
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.