Learn More
Ethyl-Oleat, Mischung von Isomeren 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10578322 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10578322 250 g Glasflasche 250 Gramm
10627191 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
11964961 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10578322 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 410292500
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-62-6 | C20H38O2 | 310.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-62-6
Summenformel C20H38O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.51
InChI-Schlüssel LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
Synonym ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
IUPAC-Name Ethyl-(Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl oleate
Azidität 0.5mg KOH/g max.
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 190.0°C to 210.0°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 160°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 60% min. (oleic acid) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOC2H5
Brechungsindex 1.4490 to 1.4530
Menge 250 g
Verseifungszahl 177 to 188mg KOH/g
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 310.51
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit