missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyloxalylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022057
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11437616 25 g -
11447616 100 g 100 Gramm
11457616 500 g 500 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11437616

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14653.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol

Ethyl oxalyl chloride is used in the synthesis of 2-oxo-3-alkenoic esters and alpha-keto ester in good yield. It acts as a reactant in the preparation of oxyoxalamide derivatives as an epoxide hydrolase inhibitor.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Oxalsäureethylesterchlorid wird bei der Synthese von 2-Oxo-3-Alkan-Estern und Alpha-Ketosäureestern bei guter Ausbeute verwendet. Es fungiert als Reaktionskomponente bei der Herstellung von Oxy-Oxalamid-Derivaten als ein Epoxid-Hydrolasehemmer.

Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 4755-77-5
Summenformel C4H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 136.531
MDL-Nummer MFCD00000706
InChI-Schlüssel OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
IUPAC-Name Ethyl-2-chlor-2-oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl oxalyl chloride
Dichte 1.226
Siedepunkt 134°C to 135°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Strukturformel ClCOCO2CH2CH3
Brechungsindex 1.416
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 506725
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 136.53
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.