Learn More
Ethyleoxamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10549600 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Conditionnement:
25 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung unitSize
10549600 25 g Glasflasche 25 Gramm
10209853 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10549600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118790250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 617-36-7 | C4H7NO3 | 117.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 617-36-7
MDL-Nummer MFCD00008005
InChI-Schlüssel RZMZBHSKPLVQCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxamate, ethyl carbamoylformate, oxamic acid ethyl ester, ethyl amino oxo acetate, oxamethane, acetic acid, aminooxo-, ethyl ester, ethoxalamide, oxamidic acid ethyl ester, ethoxy carbonyl formamide, oxalic acid, monoethyl ester amide
PubChem CID 69238
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-2-oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)N
Spécification
Chemischer Name oder Material Ethyl oxamate
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H7NO3
Strukturformel H2NCOCO2C2H5
Menge 25 g
Beilstein 02, 544
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Molekulargewicht (g/mol) 117.1
Formelmasse 117.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.