Learn More
Ethyloxazol-5-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15445707 25 g 25 Gramm
15435707 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32924.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118994-89-1 | C6H7NO3 | 141.126 g/mol
Ethyl oxazole-5-carboxylate is used as a pharmaceutical, organic intermediate and in organic light-emitting diode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethyloxazol-5-carboxylat wird als pharmazeutisches, organisches Zwischenprodukt und in organischen Leuchtdioden verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (35 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118994-89-1
Summenformel C6H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 141.126
MDL-Nummer MFCD04114930
InChI-Schlüssel KRMORCCAHXFIHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl oxazole-5-carboxylate, 5-oxazolecarboxylic acid, ethyl ester, 5-oxazolecarboxylicacid, ethyl ester, oxazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyloxazole-5-carboxylate, 5-ethoxycarbonyloxazole, acmc-1c1iz, ksc510s9l, ethyl 5-oxazolecarboxylate, 5-ethoxycarbonyl-1,3-oxazole
PubChem CID 10964603
IUPAC-Name Ethyl 1,3-Oxazol-5-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CO1
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethyl oxazole-5-carboxylate
Siedepunkt 60°C (2.25 mmHg)
Brechungsindex 1.469
Menge 25 g
Beilstein 83084416
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (35g/L at 25°C).
Formelmasse 141.13
Reinheit (%) 98%