Learn More
Ethyl p-Toluenesulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10756011
114.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-40-0
C9H12O3S
200.25
MFCD00009100
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
6638
Ethyl-4-methylbenzolsulfonat
CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
80-40-0
C9H12O3S
200.25
MFCD00009100
VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
6638
Ethyl-4-methylbenzolsulfonat
CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ethyl p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 32.0°C to 34.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1740g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 157°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO3C2H5
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120
Menge 1 kg
Beilstein 11, 99
Merck Index 15, 3907
Relative Dichte 1.174
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formelmasse 200.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen