Learn More
Ethyl p-Toluenesulfonat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3757915 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10740595 50 g Glasflasche 50 Gramm
10478100 250 g Glasflasche 250 Gramm
10756011 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 10740595
Marke: Thermo Scientific Acros 147230500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-40-0
Summenformel C9H12O3S
Molekulargewicht (g/mol) 200.25
MDL-Nummer MFCD00009100
InChI-Schlüssel VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC-Name Ethyl-4-methylbenzolsulfonat
SMILES CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl p-toluenesulfonate
Schmelzpunkt 32.0°C to 34.0°C
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1740g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 157°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4SO3C2H5
Brechungsindex 1.5100 to 1.5120
Menge 50 g
Beilstein 11, 99
Merck Index 15, 3907
Relative Dichte 1.174
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Formelmasse 200.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen