Learn More
Ethylpalmitat, 1 mg/ml in Acetonitril, Lipomed
Artikelnummer. 30459793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459793 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459793 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMFAE14511LA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Ethylpalmitat, 1 mg/ml in Acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethylpalmitate
CAS 628-97-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethylpalmitate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C18 H36 O2
Konzentration 1 mg/mL
Synonym Ethyl Palmitate, Hexadecanoic acid ethyl ester
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-Name Ethyl-hexadecanoat
Solvent or Matrix Acetonitril
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
Menge 1 mL
Formelmasse 284,2715 g/mol