Learn More
Ethylpalmitat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429170
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429170 25 g 25 Gramm
11439170 100 g 100 Gramm
11449170 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429170 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15694.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.05 €
    49.65 € / 25 Gramm
    Sparen 11.40 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 628-97-7 | C18H36O2 | 284.48 g/mol
Ethyl palmitate acts as a lubricant on the skin’s surfaces in order to get a soft and smooth appearance. It increases cytosolic Ca2+ concentration leading to pancreatic acinar cell injury due to excessive consumption of ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylpalmitat wirkt als Gleitmittel auf die Hautoberfläche, um ein weiches und glattes Aussehen zu erzielen. Es erhöht die zytosolische Ca2+-Konzentration, die zu einer azinären Zellschädigung des Pankreas aufgrund des übermäßigen Ethanolverbrauchs führt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Dimethylsulfoxid, Chloroform und Ethylacetat. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-97-7
Summenformel C18H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 284.48
MDL-Nummer MFCD00008996
InChI-Schlüssel XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl palmitate, hexadecanoic acid, ethyl ester, palmitic acid ethyl ester, ethyl cetylate, palmitic acid, ethyl ester, ethylpalmitate, unii-ird3m534zm, hexadecanoic acid ethyl ester, ethyl n-hexadecanoate, ird3m534zm
PubChem CID 12366
ChEBI CHEBI:84932
IUPAC-Name Ethyl-hexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl palmitate
Schmelzpunkt 22°C to 26°C
Dichte 0.857
Siedepunkt 192°C to 193°C (10 mmHg)
Flammpunkt 178°C (352°F)
Brechungsindex 1.4395
Menge 25 g
Beilstein 1782663
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,dimethyl sulfoxide,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Formelmasse 284.48
Reinheit (%) 97%