Learn More
Lipomed Ethylpalmitat-D5
Artikelnummer. 30457458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30457458 50 mg
30457716 100 mg
30462212 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30457458 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMFAE169550
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Lipomeds zertifizierte Referenzmaterialien sind als saubere, native Lösungen und stabile isotopen-gekennzeichnete Lösungen mit fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis klinischen Laboren – wählen Lipomed Sie nach Vertrauen, Compliance und analytischer Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Palmitate-d5
CAS 1215397-47-9
Summenformel C18 D5 H31 O2
Menge 50 mg
Synonym 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate
InChI-Formel InChI=1 S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl hexadecanoate
Molekulargewicht (g/mol) 289.508
Formelmasse 289.3029