Learn More
Ethylparahydroxybenzoat, Mikromol™
Artikelnummer. 17957484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17957484 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17957484 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0498.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethylparahydroxybenzoat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 120-47-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ethyl Parahydroxybenzoate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Ethyl Parahydroxybenzoate, Ethyl 4-Hydroxybenzoate, Butyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), 4-(Ethoxycarbonyl)phenol, 4-Carbethoxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Aseptin A, Aseptine A, Aseptoform E, Bonomold OE, Easeptol, Ethyl 4-hydroxybenzoate, Ethyl Butex, Ethyl nipagin, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethyl parasept, Ethylparaben, Mekkings E, Mycocten, NSC 23514, NSC 8510, Napagin A, Nipagin A, Nipazin A, Sobrol A, Solbrol A, Tegosept E, p-(Ethoxycarbonyl)phenol, p-Carbethoxyphenol, p-Hydroxybenzoate ethyl ester, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, ethyl paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-ethyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity C, Methyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccc(O)cc1
IUPAC-Name Ethyl 4-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Menge 250 mg
Formelmasse 166,063 g/mol