Learn More
Perfluorpropionsäuremethylester, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351407 5 g -
11361407 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351407 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L01782.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 426-65-3 | C5H5F5O2 | 192.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 426-65-3
Summenformel C5H5F5O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.085
MDL-Nummer MFCD00000431
InChI-Schlüssel DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pentafluoropropionate, ethyl perfluoropropionate, ethylpentafluoropropionate, ethyl pentafluoropropanoate, pentafluoropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro-, ethyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid ethyl ester, pubchem12575, acmc-1asrx
PubChem CID 67928
IUPAC-Name Ethyl-2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
SMILES CCOC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pentafluoropropionate
Dichte 1.299
Siedepunkt 73°C to 74°C
Flammpunkt 1°C (33°F)
Brechungsindex 1.301
Menge 5 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1779789
Formelmasse 192.09
Reinheit (%) ≥98%