Learn More
Ethylphenylacetat, TRC
Product Code. 30384135
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
30384135 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30384135 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE92581025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Phenylacetic Acid Ethylester
CAS 101-97-3
Summenformel C10 H12 O2
Menge 25 g
Synonym Ethyl 2-phenyl Acetate, Ethyl 2-phenylacetate, Benzeneacetic acid, ethyl ester, Acetic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl 2-phenylethanoate, Ethyl benzeneacetate, Ethyl phenacetate, Ethyl phenylacetate, Ethyl α-phenylacetate, Ethyl α-toluate, NSC 406259, NSC 8894, Phenylacetic acid ethyl ester, α-Toluic acid ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Ethyl-2-Phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.0837