Learn More
Ethylphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30380618
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30380618 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380618 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE92581010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenylacetic Acid Ethylester
CAS 101-97-3
Summenformel C10 H12 O2
Menge 10 g
Synonym Ethyl 2-phenyl Acetate, Ethyl 2-phenylacetate, Benzeneacetic acid, ethyl ester, Acetic acid, phenyl-, ethyl ester (6CI,8CI), 2-Phenylacetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl 2-phenylethanoate, Ethyl benzeneacetate, Ethyl phenacetate, Ethyl phenylacetate, Ethyl α-phenylacetate, Ethyl α-toluate, NSC 406259, NSC 8894, Phenylacetic acid ethyl ester, α-Toluic acid ethyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Ethyl-2-Phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Formelmasse 164.0837