Learn More
Ethylphenylglyoxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460878
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460878 5 g 5 Gramm
11470878 25 g 25 Gramm
11480878 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460878 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25292.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1603-79-8 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
Ethyl phenylglyoxylate has been used in preparation of 1,5-dihydro-5-deazaflavin derivatives possessing a chiral substituent at N(3) position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylphenylglyoxylat wurde zur Herstellung von 1,5-Dihydro-5-deazaflavinderivaten mit Substituenten an der Position N(3) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich 1143 mg/l bei 25 °C .
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1603-79-8
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.19
MDL-Nummer MFCD00009120
InChI-Schlüssel QKLCQKPAECHXCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl benzoylformate, ethyl phenylglyoxylate, ethyl oxophenylacetate, ethylbenzoylformate, phenylglyoxylic acid ethyl ester, ethyl oxo phenyl acetate, benzeneacetic acid, .alpha.-oxo-, ethyl ester, benzoylformic acid ethyl ester, ethyl benzoyl formate, glyoxylic acid, phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 15349
ChEBI CHEBI:84260
IUPAC-Name Ethyl-2-oxo-2-Phenylacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenylglyoxylate
Dichte 1.122
Siedepunkt 138°C to 139°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1143mg/L @ 25°C .
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 98%