Learn More
Ethylphenylpropiolat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10724421 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 10724421
Marke: Thermo Scientific Acros 118850050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2216-94-6 | C11H10O2 | 174.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-94-6
Summenformel C11H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
MDL-Nummer MFCD00009185
InChI-Schlüssel ACJOYTKWHPEIHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl phenylpropiolate, ethylphenylpropiolate, ethyl 3-phenylpropiolate, ethyl phenylpropriolate, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, ethyl ester, ethyl 3-phenylpropynoate, ethyl phenylpropynoate, ethyl phenylacetylenecarboxylate, phenylpropiolic acid ethyl ester, ethyl 3-phenyl-2-propynoate
PubChem CID 91516
IUPAC-Name Ethyl-3-phenylprop-2-inoat
SMILES CCOC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl phenylpropiolate
Namenshinweis 98%
Farbe Gelb
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 260°C to 270°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C∽CCO2C2H5
Brechungsindex 1.5510 to 1.553
Menge 5 g
Beilstein 09, 634
Relative Dichte 1.05
Formelmasse 174.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit