Learn More
Picolinsäureethylester 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647072 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10647072 25 mL 25 Milliliter
10468260 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647072 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2524-52-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2524-52-9
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00006292
InChI-Schlüssel FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
IUPAC-Name Ethylpyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl picolinate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 2°C
Farbe Rosa bis gelb
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 240°C to 241°C
Flammpunkt 107°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5090 to 1.511
Menge 25 mL
Beilstein 22, 35
Relative Dichte 1.11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit