Learn More
Picolinsäureethylester 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448930 100 g 100 Gramm
11438930 25 g 25 Gramm
11411728 50 g 50 Gramm
11421728 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11448930 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13973.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ethyl picolinate is used in the preparation of 2-Aminodihydro[1,3]thiazines as BACE 2 inhibitors which is used in the treatment of diabetes. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ethylpicolinat wird bei der Herstellung von 2-Aminodihydro[1,3]thiazinen als BACE 2-Hemmer verwendet, der zur Behandlung von Diabetes verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2524-52-9
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00006292
InChI-Schlüssel FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
IUPAC-Name Ethylpyridin-2-Carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl picolinate
Schmelzpunkt 1°C to 3°C
Dichte 1.12
Siedepunkt 239°C to 241°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5105
Menge 100 g
Beilstein 122485
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 99%