Learn More
Ethylpicolinoylacetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657474 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10657474 10 g Glasflasche 10 Gramm
10259420 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657474 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 425470100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26510-52-1 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26510-52-1
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.20
MDL-Nummer MFCD00094022
InChI-Schlüssel FQHXWZMJALFSJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-yl propanoate, ethyl picolinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propionate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridinyl propanoate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propanoate, pubchem11088, ethyl-2-pyridoyl acetate, d05hbz, ethyl 3-pyridinyl-3-oxopropionate, 2-3-ethoxy-3-oxopropanoyl pyridine
PubChem CID 2736461
IUPAC-Name Ethyl3-Oxo-3-Pyridin-2-ylpropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl picolinoylacetate
Farbe Braun bis Strohgelb
Dichte 1.1640g/mL
Siedepunkt 100°C to 104°C (0.3 mmHg)
Flammpunkt >200°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5160 to 1.519
Menge 10 g
Beilstein 22,305
Relative Dichte 1.164
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit