Learn More
Ethylkaliumoxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447517
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15447517 5 g 5 Gramm
15457517 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H35403.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1906-57-6 | C4H5KO4 | 156.178 g/mol
Ethyl potassium oxalate is used to prepare oxalic acid ethyl ester 2-oxo-3-phenyl-propyl ester by reacting with 1-bromo-3-phenyl-acetone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung von Ethylkaliumoxalat zur Herstellung von Oxalsäure-Ethylester 2-Oxo-3-Phenylpropylester durch Reaktion mit 1-Brom-3-Phenyl-Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1906-57-6
Summenformel C4H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 156.178
MDL-Nummer MFCD00045861
InChI-Schlüssel RLPQQBNSTHRHEK-UHFFFAOYSA-M
Synonym ethyl potassium oxalate, potassium ethyl oxalate, ethanedioic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium 2-ethoxy-2-oxoacetate, oxalic acid 1-ethyl 2-potassium salt, ethanedioic acid, 1-ethyl ester, potassium salt 1:1, potassium ethoxy oxo acetate, ambkkkkk567, oxalic acid, monoethyl ester, potassium salt, potassium monoethyl oxalate
PubChem CID 23678856
IUPAC-Name Kalium;2-Ethoxy-2-Oxoacetat
SMILES CCOC(=O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl potassium oxalate
Schmelzpunkt 220°C to 223°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 97%