Learn More
Ethylpropargylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Propargylate |
| CAS | 623-47-2 |
| Summenformel | C5H6O2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C#C |
| IUPAC-Name | Ethyl-prop-2-inoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.1 |
| Formelmasse | 98.0368 |