Learn More
Ethylpropargylat, TRC
Artikelnummer. 30372885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372885 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372885 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE81806025G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Propargylate
CAS 623-47-2
Summenformel C5H6O2
Menge 25 g
Synonym (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
SMILES CCOC(=O)C#C
IUPAC-Name Ethyl-prop-2-inoat
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Formelmasse 98.0368