Learn More
Ethylpropiolat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10703334 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10703334 100 g Glasflasche 100 Gramm
10667262 5 g Glasflasche 5 Gramm
10677262 25 g Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10703334 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 118901000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-47-2
Summenformel C5H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 98.10
MDL-Nummer MFCD00009184
InChI-Schlüssel FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
PubChem CID 12182
ChEBI CHEBI:51740
IUPAC-Name Ethyl-prop-2-inoat
SMILES CCOC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl propiolate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9680g/mL
Siedepunkt 120°C
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC∽CCO2C2H5
Brechungsindex 1.4110 to 1.413
Menge 100 g
Beilstein 02, 477
Merck Index 15, 3898
Relative Dichte 0.968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formelmasse 98.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit