Learn More
Ethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-Carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032495
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15428725
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33977.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115932-00-8
Summenformel C9H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 191.19
MDL-Nummer MFCD00847745
InChI-Schlüssel JEMAMNBFHPIPCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, ethylpyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate,, pubchem20847, ethyl pyrazolo 1,5-a pyrim-idine-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate
PubChem CID 7021267
IUPAC-Name Ethyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Menge 250 mg
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 95%