Learn More
Ethylpyruvat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl pyruvate is used as a flavoring agent in food and anti-inflammatory agent for the treatment of critical inflammatory conditions. It is used in the treatment of critical illnesses such as severe sepsis, acute respiratory distress syndrome, burn injury, acute pancreatitis and stroke. It plays an important role in cardiac function after coronary ischemia and reperfusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Mischbar mit Wasser, Ethanol und Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl pyruvate |
| Schmelzpunkt | -58°C |
| Dichte | 1.05 |
| Siedepunkt | 143°C to 145°C |
| Flammpunkt | 45°C (113°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98% |
| Geruch | Pleasant |
| Brechungsindex | 1.405 |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN3272 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl pyruvate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate