Learn More
Ethyl (S)-1-Boc-5-Oxopyrrolidin-2-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl (S)-1-Boc-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| Menge | 5 g |
| IUPAC-Name | 1-O-tert-Butyl-2-O-ethyl-(2S)-5-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat |
| Formelmasse | 257.28 |
| Reinheit (%) | 98% |