Learn More
Ethyle(S)-3 -Hydroxybutyrat, 99 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10011701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10011701 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10011701 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 335260010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (S)-3-hydroxybutyrat
CAS 56816-01-4
Farbe Farblos
Dichte 1.0100 g/ml
Siedepunkt 180°C to 182°C
Flammpunkt 64°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99 %
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H12O3
Strukturformel CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Brechungsindex 1.4195 bis 1.4215 (20 °C, 589 nm)
MDL-Nummer MFCD00066206
Menge 1 g
Relative Dichte 1.01
Spezifischer Drehzustand +43.00 °C (20.00 °C, c = 1, Chloroform)
Spezifische Drehung +43 °C bis +47 °C (20 °C, 589 nm) (c = 1, CHCl3)
Synonym s-Ethyl3-Hydroxybutanat, Ethyl s-3-Hydroxybutyrat, Ethyl 3s-3-Hydroxybutyrat, s-+-3-Hydroxybutyrinsäure-Ethylester, Ethyl s-+-3-Hydroxybutyrat, s-+-3-Hydroxy-n-Butyrinsäure-Ethylester, Butansäure, 3-Hydroxy-, Ethylester, 3 s, Ethyl s---3-Hydroxybutyrat, ethyl s---3-hydroxybutyrate
InChI-Schlüssel OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
IUPAC-Name ethyl 3-hydroxybutanoate
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
PubChem CID 6950306
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99 %
Physikalische Form Flüssig