Learn More
Ethyl (S)-3-hydroxybutyrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425449
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15425449 5 g 5 Gramm
15415449 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63184.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Synthese optisch aktiver Produkte
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Ethyl (S)-(+)-3-Hydroxybutyrat wird zur Synthese von optisch aktiven Produkten verwendet, die als medizinische und organische Zwischenprodukte, als wichtige Aminoschutzmittel, Pharmazeutika und synthetische organische Produkte verwendet werden, Zwischenprodukte, organische Synthese, die zur Einführung von t-Boc-Schutzgenen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56816-01-4
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
MDL-Nummer MFCD00066206
InChI-Schlüssel OMSUIQOIVADKIM-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-ethyl 3-hydroxybutanoate, ethyl s-3-hydroxybutyrate, ethyl 3s-3-hydroxybutanoate, s-+-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, ethyl s-+-3-hydroxybutyrate, s-+-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl s-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, ethyl s---3-hydroxybutyrate
PubChem CID 6950306
IUPAC-Name ethyl 3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform
Formelmasse 132.16
Physikalische Form Flüssig