Learn More
Ethyl (S)-(+)-4-Cyano-3-Hydroxybutyrat, 97 %, ee 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349126 25 g 25 Gramm
11339126 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20259.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 312745-91-8 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 312745-91-8
Summenformel C7H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00672878
InChI-Schlüssel LOQFROBMBSKWQY-UHFFFAOYNA-N
Synonym ethyl s-4-cyano-3-hydroxybutyrate, s-ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-cyano-3-hydroxybutanoate, s-ethyl-4-cyano-3-hydroxybutyrate, ethyl s-+-4-cyano-3-hydroxybutyrate, butanoic acid, 4-cyano-3-hydroxy-, ethyl ester, 3s, 4-cyano-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, pubchem21112
PubChem CID 7020868
IUPAC-Name ethyl 4-cyano-3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(O)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl (S)-(+)-4-cyano-3-hydroxybutyrate
Dichte 1.114
Siedepunkt 270°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt ee ≥98 %
Brechungsindex 1.448
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Optische Drehung +5° (Neat)
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97%