missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ethyl-S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrat, TRC

Artikelnummer. 30376175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376175 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30376175 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE90792025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate
CAS 312745-91-8
Summenformel C7 H11 N O3
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N
IUPAC-Name Ethyl-(3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
Formelmasse 157.0739
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.