Learn More
Ethyl-S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrat, TRC
Artikelnummer. 30382123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30382123 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30382123 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE9079201G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate
CAS 312745-91-8
Summenformel C7 H11 N O3
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N
IUPAC-Name Ethyl-(3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
Formelmasse 157.0739