Learn More
Ethylsalicylat, Mikromol™
Artikelnummer. 17971696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17971696 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17971696 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0045.16
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Ethylsalicylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid ethyl ester
CAS 118-61-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Salicylic acid ethyl ester
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H10 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Salicylic acid, ethyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxycarbonylphenol, 2-Hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxybenzoate, Ethyl o-hydroxybenzoate, Ethyl salicylate, Mesotol, NSC 8209, Sal Ethyl, Salicylic ether, Salotan, o-(Ethoxycarbonyl)phenol, Methyl Salicylate Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-Name Ethyl 2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Menge 100 mg
Formelmasse 166,063 g/mol