Learn More
Ethyl-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]acetat, TRC
Artikelnummer. 30375606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375606 500 mg 500 Milligramm
30375948 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375606 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE900620500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl [(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]acetate
CAS 67226-78-2
Summenformel C10 H22 O3 Si
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H22O3Si/c1-7-12-9(11)8-13-14(5,6)10(2,3)4/h7-8H2,1-6H3
SMILES CCOC(=O)CO[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC-Name Ethyl-2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyacetat
Molekulargewicht (g/mol) 218.37
Formelmasse 218.1338