Learn More
Thiooxamidsäureethylester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484087 1 g 1 Gramm
15494087 5 g 5 Gramm
15404097 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31447.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16982-21-1 | C4H7NO2S | 133.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16982-21-1
Summenformel C4H7NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 133.165
MDL-Nummer MFCD00074903
InChI-Schlüssel YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-2-thioxoacetate, ethyl carbamothioylformate, ethyl thioxamate, ethyl thiooxamidate, ethyl amino thioxo acetate, ethyl thiooxamat, ethyl aminothioxoacetate, ethyl 2-thiooxamate, acetic acid, aminothioxo-, ethyl ester, thiooxamic acid ethyl ester
PubChem CID 2733398
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-2-sulfanylidenacetat
SMILES CCOC(=O)C(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl thiooxamate
Schmelzpunkt 61°C to 65°C
Menge 1 g
Formelmasse 133.17
Reinheit (%) 95%